Learn More
Bel-Art™ Juego de muestreo de espátula y microcuchara SP Scienceware™
Incluye seis herramientas diferentes de tamaño pequeño y extremo doble y pinzas para la manipulación precisa de pequeñas cantidades. El juego de muestreo de espátula y microcuchara Bel Art™ SP Scienceware™ es de acero inoxidable pulido para una larga vida útil y fácil limpieza y se puede esterilizar en autoclave con vapor a 121 ºC (250 ºF)
Marca: Bel-Art™ F36705-0000
105.45 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07740kg
Description
Incluye seis herramientas diferentes de tamaño pequeño y extremo doble y pinzas para la manipulación precisa de pequeñas cantidades. El juego de muestreo de espátula y microcuchara Bel Art™ SP Scienceware™ es de acero inoxidable pulido para una larga vida útil y fácil limpieza y se puede esterilizar en autoclave con vapor a 121 ºC (250 ºF)
- Cada herramienta tiene dos formas finales diferentes, duplicando la selección de implementos para adaptarse mejor a las necesidades del usuario
- Los extremos de la herramienta incluyen 2 cucharas pequeñas para transferir y recoger ambos material seco y líquido
- Ocho espátulas planas de diversos anchos y longitudes excelentes para mezclar, raspar y esparcir; seis de ellas tienen un extremo cuadrado y dos son redondeadas
- Se pueden utilizar dos espátulas en forma de V de diferentes tamaños levantar o transportar material sin derrames
- Las pinzas de punta Roma tienen superficies interiores serradas para asegurar la muestra manipulación y mangos ranurados para un mejor agarre
- Todas las herramientas son de acero inoxidable pulido para una vida útil larga, fácil limpieza y esterilizables en autoclave a vapor a 121° C (250° F)
- Una funda de transporte protege y organiza todas las herramientas cuando no en uso
Specifications
Juego de muestreo de espátula y microcuchara | |
Esterilizable en autoclave | |
No |
Acero inoxidable | |
6 herramientas de doble extremo de tamaño pequeño, juego de pinzas pequeñas, 2 cucharas pequeñas, 6 espátulas planas de extremo cuadrado, 2 espátulas planas de extremo redondo, 2 espátulas con forma de V, pinzas pequeñas de punta roma, maletín de transporte | |
Transferencia y recogida de material seco y líquido |