Learn More
Bel-Art™ Recolector de mercurio SP Scienceware™
Captura partículas de mercurio derramado con rapidez y comodidad. El colector de mercurio SP Scienceware™ tiene capacidad para 125 ml de mercurio.
39.55€ - 40.30€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de vertidos de mercurio |
Incluye | Tarro, placa perforada, tapa con almohadilla de espuma |
Altura (imperial) | 1,88 in |
Código de producto | Marca | Tipo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10595444
|
Bel-Art™
F36250-0000 |
Recolector de mercurio | 125 ml |
39.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12372088
|
Bel-Art™
F36251-0000 |
Almohadilla de repuesto | 125 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Captura partículas de mercurio derramado con rapidez y comodidad.El colector de mercurio SP Scienceware™ tiene capacidad para 125 ml de mercurio.
- La tapa cuenta con una almohadilla de espuma «absorbente» en la superficie interior
- Almohadilla de espuma de repuesto disponible
- Elimine el mercurio mediante un método de eliminación aprobado
Especificaciones
Blanco | |
Limpieza de vertidos de mercurio | |
1,88 in |
125 ml | |
Tarro, placa perforada, tapa con almohadilla de espuma | |
4,77 cm |