Learn More
Bel-Art™ Fijadores de barras de agitación magnética SP Scienceware Spinbar™
Mantiene la barra agitadora en su lugar al verter de un vaso de precipitados o matraz colocando el dispositivo de protección en el fondo del recipiente
Marca: Bel-Art™ F37786-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Imán radial en polietileno grueso
Especificaciones
Imán radial | |
5,1cm | |
Evite que las barras de agitación se viertan al vaciar el contenido | |
PE (polietileno) |
9,5mm | |
2 pulg | |
Retenedor de barras de agitación magnética | |
Barras agitadoras |