Learn More
Bel-Art™ Cucharones con mango largo SP Scienceware™
Asas soldadas. Los cucharones con mango largo SP Scienceware™ facilitan el muestreo de depósitos, cubas, lagos, etc. Estos cucharones de plástico de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen, proporcionan una excelente resistencia química y flotan, “por si acaso”.
70.55€ - 176.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cacillo |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de mango | Largo |
Para utilizar con (aplicación) | Para facilitar el muestreo desde depósitos, cubas y lagos |
Diámetro del mango (imperial) | 1,13 in |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Longitud del mango (métrico) | Diámetro del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Longitud del mango (métrico) | Diámetro del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11302214
|
Bel-Art™
F36780-0016 |
500 mL | Mango de una pieza | 0,9 m | 2,9 cm |
70.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11322214
|
Bel-Art™
F36782-0016 |
500 mL | Mango de dos piezas | 3,7 m | 2,9 cm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11352214
|
Bel-Art™
F36781-0032 |
1000 mL | Mango de una pieza | 1,8 m | 2,9 cm |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11362214
|
Bel-Art™
F36782-0032 |
1000 mL | Mango de dos piezas | 3,7 m | 2,9 cm |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11312214
|
Bel-Art™
F36781-0016 |
500 mL | Mango de una pieza | 1,8 m | 2,9 cm |
117.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11332214
|
Bel-Art™
F36782-0116 |
500 ml | Mango de una pieza | 3,7m | 2,9cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Asas soldadas.Cucharones con mango largo SP Scienceware™ para facilitar el muestreo de depósitos, cubas y lagos.Estos cucharones de plástico de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen, proporcionan una excelente resistencia química y flotan, si es necesario.
- Los cacillos de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen
- Ofrecen una resistencia química excelente
- El asa está soldada al recipiente rígido en un ángulo de 45 °
- El extremo del asa tiene un gancho para colgar
- Diámetro del asa: 29 mm (1.13 pulg)
Especificaciones
Cacillo | |
Largo | |
1,13 in |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Para facilitar el muestreo desde depósitos, cubas y lagos | |
2,9 cm |