Learn More
Bel-Art™ Protección de seguridad con peso SP Scienceware™ de gran tamaño
481.22 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Protector alto de 76 cm (30 pulgadas)
Descripción
El protector transparente proporciona una alta resistencia al impacto
- Los trabajadores de laboratorio están protegidos mediante una barrera de policarbonato transparente de 4,7 mm (0,188 pulgadas) de grosor
- Su estructura estable a tres lados proporciona protección frontal y lateral frente a residuos suspendidos en el aire
- La base del perímetro de acero pesado está recubierta con epoxi azul
- Pernos, tuercas y arandelas chapados en acero para el montaje
- Base exterior de 19 1/2 pulg (50 cm) y 6 1/2 pulg (17 cm) desde la parte delantera hasta la trasera
- Las protecciones cumplen con las disposiciones de la prueba de alto impacto de masa y la prueba de alto impacto de velocidad tal como se define en la norma ANSI Z87.1, secciones 9.11 y 9.12
Especificaciones
Altura (imperial) | 30 in |
Altura (métrico) | 76 cm |
Grosor (imperial) | 0,188 in |
Grosor (métrico) | 4,7 mm |
Anchura (imperial) | 19,5 in |
Anchura (métrico) | 49,53 cm |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Pantalla de seguridad pesada grande |
Peso (imperial) | 18,5 lb |
Peso (métrico) | 8,4 kg |