Learn More
Bel-Art™ Láminas de polietileno porosas SP Scienceware™ Fritware™
Se suministran con porosidad media o gruesa
155.00€ - 222.00€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso |
Código de producto | Marca | Porosidad | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11382224
|
Bel-Art™
H13638-5116 |
Medio | 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) | 1,6 mm |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15320027
|
Bel-Art™
H13639-0518 |
Grueso | 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) | 3,2 mm |
222.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11392224
|
Bel-Art™
H13638-0518 |
Medio | 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) | 3,2 mm |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso
- El estilo de porosidad media tiene un tamaño de poro promedio de 70 micrómetros
- El estilo de porosidad gruesa tiene un tamaño promedio de 110 micrómetros
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso |