Learn More
Bel-Art™ Tamices celulares SP Scienceware™ Flowmi™ para puntas de pipeta de 1000 μl
Proporciona una filtración rápida y eficiente de muestras de pequeño volumen (de hasta 1000 μl) antes del análisis de FLOW o FACS (pendiente de patente). Los tamices celulares Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ para puntas de pipeta de 1000 μl son estériles y se suministran en dos tamaños de porosidad.
119.00€ - 154.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Proporcionan una filtración rápida y eficiente de muestras de pequeño volumen (de hasta 1000 μl) antes del análisis de FACS™ o flujo |
---|---|
Incluye | Bandeja compacta |
Tipo de producto | Colador de células |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (equipo) | Puntas de 1000 μl, incluidas Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™ y Eppendorf™, entre otras |
Código de producto | Marca | Mesh Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mesh Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15342931
|
Bel-Art™
H13680-0040 |
40 μm |
154.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15346248
|
Bel-Art™
H13680-0070 |
70 μm |
119.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Proporcionan una filtración rápida y eficiente de muestras de pequeño volumen (de hasta 1000 μl) antes del análisis de FLOW o FACS
- Conserva el volumen al filtrar pequeños volúmenes de muestra
- Elimina los agregados celulares y crea suspensiones unitarias uniformes
- Reduce el potencial de obstrucción de los instrumentos FLOW o FACS mediante el filtrado eficaz de los residuos celulares
- La bandeja compacta contiene 50 tamices celulares Flowmi listos para conectarse a presión a la punta; incluye una cubierta deslizante para facilitar el uso con una mano
- Envasados en una bolsa resellable para mantener la esterilidad cuando se utilizan en una campana de flujo laminar o una campana de riesgo biológico
- Estériles, porosidad de 40 μm o 70 μm
Especificaciones
Proporcionan una filtración rápida y eficiente de muestras de pequeño volumen (de hasta 1000 μl) antes del análisis de FACS™ o flujo | |
Colador de células | |
Puntas de 1000 μl, incluidas Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™ y Eppendorf™, entre otras |
Bandeja compacta | |
Estéril |