Learn More
Bel-Art™ Frasco de lavado ocular SP Scienceware™
En caso de emergencia, el tiempo es importante. El dispositivo de lavado ocular con frasco de lavado ocular integrado SP Scienceware™ ofrece una solución de atención inmediata.
15.94€ - 17.55€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Lavado inmediato de emergencia de lesiones oculares |
Incluye | Frasco de plástico, cubilete ocular integrado, tapón para encaje a presión, instrucciones en varios idiomas. |
Material | LDPE |
Tipo de producto | Frasco de lavado ocular |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10421935
|
Bel-Art™
F24850-0000 |
16 oz | 500 ml |
15.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10226314
|
Bel-Art™
F24851-0000 |
33,81 oz | 1000 mL |
17.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
En caso de emergencia, el tiempo es importante.El dispositivo de lavado ocular con frasco de lavado ocular integrado SP Scienceware™ ofrece una solución de atención inmediata.
Para su uso con estaciones de lavado ocular Bel-Art Scienceware
- Tres estaciones disponibles para todas las estaciones de trabajo: una estación sencilla o doble con frasco de lavado ocular de 1000 ml (32 oz) o una estación sencilla con frasco de 500 ml (16 oz)
- Se pueden llenar con rellenos de solución de lavado ocular estéril F24879 -0032
- Diagramas de instrucciones en el frasco y la estación que indican cómo utilizar el frasco de lavado ocular
- Incluye instrucciones en varios idiomas en la estación (inglés, francés, alemán y español)
- Frascos vacíos disponibles por separado
Especificaciones
Natural | |
Frasco de plástico, cubilete ocular integrado, tapón para encaje a presión, instrucciones en varios idiomas. | |
Frasco de lavado ocular |
Lavado inmediato de emergencia de lesiones oculares | |
LDPE |