Learn More
Bel-Art™ Discos de clonación SP Scienceware™
Ahorre tiempo y reduzca el esfuerzo al aislar un gran número de clones
54.75€ - 63.40€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Material | Papel |
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
Tipo de producto | Disco de clonación |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la propagación y transferencia de células |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11746595
|
Bel-Art™
F37847-0002 |
0,18 in | 4,8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11756595
|
Bel-Art™
F37847-0003 |
0,25 in | 6,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10241452
|
Bel-Art™
F37847-0001 |
0,125 in | 3,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Save time and reduce effort when isolating a large number of clones
- Los discos de papel estériles transfieren las células con rapidez y facilidad a una placa de 24 pocillos
- Los discos de clonación se han esterilizado mediante radiación gamma para garantizar la ausencia de ARNasa y ADNasa
Información de órdenes
Supplied in vials of 50, two vials per pack.
Especificaciones
Estéril | |
Sin ARNasa ni ADNasa | |
Ideal para la propagación y transferencia de células |
Papel | |
Disco de clonación |