Learn More
Bel-Art™ Cubierta para soporte de bolsa de riesgo biológico SP Scienceware™ Clavies™
Se abre rápida y fácilmente pulsando la pestaña de liberación integrada — sin necesidad de baterías
Marca: Bel-Art™ F13192-0102
33.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- La cubierta se instala en cuestión de segundos para mejorar el saneamiento de los recipientes de residuos con riesgo biológico
- Apto para lavavajillas y autoclave: esterilizable en autoclave a 121 °C
- Se adapta tanto a los tamaños medio como grande de los soportes para bolsas Clavies BioHazard (n.º de cat. 13192-0002 y 13192-0003)
- Cuenta con un área lisa de 10,1 × 10,1 cm para colocar etiquetas
- El panel central de la tapa se abre hasta alcanzar una posición vertical y ofrecer una abertura de 20,3 × 24,1 cm
- Naranja
Especificaciones
Cubierta para bolsas para riesgos biológicos | |
Esterilizable en autoclave | |
Soportes para bolsas para riesgos biológicos Clavies™ |
Naranja | |
Mejora el saneamiento de los recipientes de residuos biopeligrosos |