Learn More
Bel-Art™ Raspador rígido de tipo cincel SP Scienceware™
Bordes laterales lisos y redondeados.
Marca: Bel-Art™ H36819-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Hoja plana de poliestireno de 5,9 cm de ancho
- Borde afilado ligeramente curvado y cónico
- Fabricado con material con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
Especificaciones
Raspador rígido de tipo cincel | |
Bordes laterales lisos y redondeados | |
4,25 in | |
10,8 cm |
Cónico | |
9,125 in | |
23,2 cm |