Learn More
Bel-Art™ Levantador de células ProCulture
Herramientas económicas y reutilizables para raspar lisados celulares o extraer y recoger cultivos tisulares de todo tipo de placas
Brand: Bel-Art™ F37756-0010
Additional Details : Peso : 0.03600kg
Description
Herramientas económicas y reutilizables para raspar lisados celulares o extraer y recoger cultivos tisulares de todo tipo de placas
- Hoja estrecha de 15 mm (0,6 pulg.)
- Adecuado para usar en placas de Petri de 35 y 60 mm y grupos de cultivo celular de 6 y 12 pocillos
- Hoja en ángulo y cincelada con asa lisa moldeada con polipropileno para una buena resistencia química
- Reutilizable
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- 19,7 × 1,3 cm
Specifications
Polipropileno | |
Raspado de lisados celulares y cosecha de cultivos de tejidos de diversas placas de cultivo celular | |
No | |
21 cm | |
0,625 in |
Esterilizable en autoclave | |
Placas de Petri de 35 y 60 mm y grupos de cultivo celular de 6 y 12 pocillos | |
8,25 in | |
1,6 cm | |
Levantador de células |