Learn More
Bel-Art™ Accesorio para caja de guantes SP Scienceware™, entrada de puerto (iris)
El puerto de entrada para manos sin protección (Iris) SP Scienceware™ permite la entrada y la realización de procedimientos sin protección en las manos.
Marke: Bel-Art™ H50025-0020
Weitere Details : Peso : 0.50000kg
Beschreibung
- Para DI de 7,75 pulg Puertos para guantes (19,7 cm)
- Fabricados con diez capas de caucho suave y ajustable
- Fácil acceso y retirada, además de un excelente sellado
Bestellinformation
Un par por pack
Spezifikation
Caucho de látex de silicona | |
de 19,7 cm de diámetro |