Learn More
Bel-Art™ Racores dentados SP Scienceware™ con conector de reducción
Estos conectores garantizan una conexión hermética y segura entre tubos con diferentes diámetros internos (DI)
Marca:  Bel-Art™ H19559-0000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11744935
  • 42.60€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plástico de polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
  • Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Racor dentado
Polipropileno
Conector de reducción
Esterilizable en autoclave
Entre 4,7 y 9,5mm