Learn More
Bel-Art™ Cable para cierre de bolsa mediante giro SP Scienceware™
Los resistente cierres de bolsa mediante giro son más fáciles de usar que las bandas de caucho o las tiras
Marca: Bel-Art™ H13190-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Corte a una longitud óptima y gire para obtener el mejor cierre
- Ideal para unir elementos difíciles de manipular como varillas, cables o tubos
- Fabricado con cable de hierro templado, estañado en cobre liso y sellado en vinilo virgen extruido
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 30 minutos
- 1500 pies por rollo
Especificaciones
1500 ft | |
Se utiliza para cerrar bolsas o para empaquetar varillas, cables y tubos |