Learn More
Bel-Art™ Espátula de células bacterianas SP Scienceware™
Extiende células bacterianas por la superficie de un agar Las espátulas de células bacterianas Bel Art™ SP Scienceware™ están disponibles en dos tamaños.
19.60€ - 24.50€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Espátula de células bacterianas |
Esterilidad | Estéril |
Longitud (imperial) | 12 in |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11326954
|
Bel-Art™
F37736-0006 |
Plataforma giratoria de inoculación, placas de inoculación de 6 cm | 30,2 cm |
19.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11336954
|
Bel-Art™
F37736-0009 |
Plataforma giratoria de inoculación, placas de inoculación de 9cm | 30,2 cm |
24.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Extiende células bacterianas por la superficie de un agar Las espátulas de células bacterianas Bel Art™ SP Scienceware™ están disponibles en dos tamaños.
- Esterilizables en autoclave y se pueden esterilizar con llama
- Incluyen extremo triangular con superficies lisas redondeadas
- Barra con ancho más pequeño de 16 mm apta para el uso con placas de 6 cm
- Barra con ancho más amplio de 25 mm apta para el uso con placas de 9 cm
- Se utilizan con plataforma giratoria de inoculación (n.º de fabr. F40913-0000)
- Ambos tamaños con longitud de 30 cm
Especificaciones
Sí | |
Espátula de células bacterianas | |
12 in | |
Inoculación sencilla de placas de Petri |
Acero inoxidable | |
Estéril | |
30,2 cm |