Learn More
Bel-Art™ Bolsas gruesas de eliminación de residuos de riesgo biológico SP Scienceware™ de 1.5 milésima de pulgada
Con características de seguridad de esterilización.
161.00€ - 595.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | Resistencia a desgarros ASTM 1922, impacto de dardos ASTM 1709 |
Color | Rojo |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para residuos de riesgo biológico |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11392154
|
Bel-Art™
F13164-1419 |
36 x 48 cm (Pr. x Al.) | De 7,57 a 15,14 l (2-4 gal.) |
161.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11302164
|
Bel-Art™
F13164-1923 |
48 x 58 cm (Pr. x Al.) | De 18,9 a 34 l (5-9 gal.) |
426.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11312164
|
Bel-Art™
F13164-2535 |
64 x 89 cm (Pr. x Al.) | De 49,21 a 75,70 l (13-20 gal.) |
565.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11737927
|
Bel-Art™
F13164-3138 |
79 x 97 cm (Pr. x Al.) | De 75,70 a 113,56 l (20-30 gal.) |
595.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10296674
|
Bel-Art™
F13164-3848 |
97 x 122 cm (An. x Al.) | De 18,9 a 34 l (40-55 gal.) |
422.09€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Incluyen un símbolo de riesgo biológico negro y los procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas. Las bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico con 1,5 mil de grosor Bel-Art™ SP Scienceware™ son esterilizables en autoclave y son eficaces para la eliminación de materiales biopeligrosos.
- Las bolsas de polipropileno de color rojo brillante incluyen el símbolo de peligro biológico negro
- Procedimientos de precaución impresos en la bolsa en inglés, español, francés y alemán para mayor seguridad
- El parche de esterilización se oscurece cuando se somete a esterilización con vapor
- Esterilizables en autoclave con vapor de alta temperatura a 135 °C (275 °F)
- Han superado las pruebas de resistencia a roturas ASTM 1922 e impacto por caídas ASTM 1709
- Fabricadas en EE. UU.
Especificaciones
Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico | |
Resistencia a desgarros ASTM 1922, impacto de dardos ASTM 1709 | |
Se utiliza para residuos de riesgo biológico | |
Polipropileno | |
1,50 mil |
Esterilizable en autoclave | |
Rojo | |
Parche indicador de esterilización preimpreso, etiquetado con símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en inglés, francés, alemán y español | |
0,279 mm |