Learn More
Ácido behénico, tecnología. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 458.00€
CAS | 112-85-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H44O2 |
Peso molecular (g/mol) | 340.592 |
Número MDL | MFCD00002807 |
Clave InChI | UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure |
PubChem CID | 8215 |
ChEBI | CHEBI:28941 |
Nombre IUPAC | ácido docosanoico |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11485253
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12850.30 |
250 g |
37.90€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11475253
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12850.0B |
1000 g |
112.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11495253
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12850.0I |
5000 g |
458.00€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Behenic acid is used to give hair conditioners and moisturizers their smoothing properties. It is also used to investigate the phase behavior of long-chain acids in supercritical propane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido behénico se utiliza para dar a los acondicionadores de cabello e hidratantes sus propiedades suavizantes. También se utiliza para investigar el comportamiento de fase de los ácidos de cadena larga en el propano supercrítico.
Solubilidad
Soluble en DMF (∼3 mg/ml), metanol caliente, agua (0,15 mg/ml a 25 °C), cloroformo y etanol (2,18 mg/ml a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases. Almacenar a temperatura ambiente.
112-85-6 | |
340.592 | |
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N | |
8215 | |
ácido docosanoico |
C22H44O2 | |
MFCD00002807 | |
behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure | |
CHEBI:28941 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Especificaciones
Behenic acid | |
74°C to 78°C | |
C22H44O2 | |
1792887 | |
behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure | |
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N | |
ácido docosanoico | |
8215 | |
340.6 | |
Técnico |
112-85-6 | |
306°C (60 mmHg) | |
MFCD00002807 | |
14,1023 | |
Soluble in DMF (∽3mg/ml),hot methanol,water (0.15mg/ml at 25°C),chloroform,and ethanol (2.18mg/ml at 25°C). | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O | |
340.592 | |
CHEBI:28941 | |
85% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-010-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only