Learn More
Fisherbrand™ Dispensadores para frascos Beatus
Dispensación sólida y fiable; el dispensador para frascos Fisherbrand™ Beatus tiene una válvula de recirculación para redirigir el líquido al frasco y conseguir así una dispensación sin burbujas ni pérdidas de reactivo.
208.82€ - 578.76€
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 10-15 min.
Certificaciones/conformidad Normas ISO 8655
Material Vidrio de borosilicato
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Modelo Volumen (métrico) Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Volumen (métrico) Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
15518901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
BEAT-2.5 De 0,25 a 2,5 ml 0,6 % (+/-0,015) 0,05 mL
208.82€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15538901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
BEAT-5 0,5 A 5 mL 0,6 % (+/-0,030) 0,1 ml
442.02€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15528901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
BEAT-30 2,5 a 30 ml 0,6 % (+/-0,180) 0,5 ml
500.32€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15548901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
BEAT-60 De 5 a 60 ml 0,6 % (+/-0,0360) 1,0 mL
500.32€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15598891
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
BEAT-10 De 1 a 10 ml 0,6 % (+/-0,060) 0,2 ml
442.02€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15508901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
BEAT-100 De 10 a 100 ml 0.6 % (±0.600) 2,0 mL
578.76€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con válvula de recirculación
  • Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
  • Mando de ajuste de volumen diseñado especialmente, con giro de 180° para un ajuste de volumen sencillo y sin esfuerzo
  • El adaptador de diseño especial permite un giro de 360° que proporciona total flexibilidad
  • El colector con válvula PTFE garantiza alta compatibilidad química y funcionamiento de la válvula sin atascos
  • Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
  • Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
  • Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Especificaciones:
  • Pistón: PTFE y ETP
  • Carcasa de válvula: PFA
  • Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
  • Conjunto de válvula: Vidrio de borosilicato y asiento
  • Conjunto de descarga: Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tubo de entrada y de suministro: FEP
  • Compatibilidad: con todos los reactivos, excepto HF
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador
Esterilizable en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 10-15 min.
Normas ISO 8655
Vidrio de borosilicato