Learn More
Fisherbrand™ Homogeneizador Mini de molino de gránulos 4
Diseñado para uso personal.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 8.01000kg
Includes: Unidad de motor Bead Mill 4, carro para tubos integrado de 0,5, 1,5 y 2 ml, carro para tubos de 7 ml, kit de herramientas, manual de instrucciones
Descripción
- Amplio intervalo de rendimiento, desde un mezclado suave hasta una homogeneización de gran potencia
- Tamaño reducido para ocupar poco espacio en la mesa
- Adecuado para homogeneizar hasta cuatro muestras en cuestión de segundos
- Extracción reproducible de proteínas y ácidos nucleicos
- Procese simultáneamente cuatro muestras de 0,5 ml, cuatro muestras de 1,5 ml, cuatro muestras de 2 ml o una muestra de 7 ml
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Homogeneizador de molino de gránulos | |
Homogeneizador de molino de gránulos de cuatro muestras | |
Unidad de motor Bead Mill 4, carro para tubos integrado de 0,5, 1,5 y 2 ml, carro para tubos de 7 ml, kit de herramientas, manual de instrucciones |