Learn More
BD Syringes without Needle, 50 mL
Conventional disposable syringes available without an attached needle. BD Syringes are available in a variety of tips and can be fitted with either a conventional or safety needle.
Marca: BD 309620
Detalles adicionales : Peso : 6.63750kg
Alertas:
NOTICE: The printing has changed on BD 60 mL syringes to only be graduated to 50 mL now. The syringe itself has not changed. Syringes graduated to 60 mL are no longer available.
Descripción
- Tienen una jeringa transparente con marcas de escala en negrita
- Vástago del émbolo cónico para facilitar la aspiración, tope positivo del vástago del émbolo
- El envase está claramente etiquetado: libre de látex, pirógenos, BPA, DEHP o PVC
Especificaciones
± 5 % (≤1 ml), ± 0,07 ml (<0,2 ml) | |
Sí | |
Sí | |
No se incluye la aguja | |
Catéter |
Marcado CE | |
Jeringa | |
1 mL | |
50 mL | |
Estéril |