Learn More
BD Tampón de fijación I Phosflow™
Para la fijación y permeabilidad simultáneas de las células antes de la tinción intracelular
Marca: BD 557870
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Alertas:
Contiene formaldehído y es una solución dañina.
Descripción
- Contiene 250 ml de una solución tamponada.
- Optimizado para su uso con anticuerpos específicos de proteínas de señalización intracelular fosforilados BD Phosflow.
Especificaciones
100 °C | |
Tampón de fijación I | |
Fijación y permeabilidad simultáneas de las células antes de la tinción intracelular | |
Líquido |
1 X | |
250mL | |
7,2 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Para uso exclusivo en investigación.