Learn More
BD Fijador de zinc de IHC Pharmingen™
Una alternativa a la fijación de tejido con formol para secciones incluidas con parafina
Marca: BD 552658
Detalles adicionales : CAS : 5970-45-6 Peso : 0.62000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Descripción
El diez por ciento de formol tamponado neutro fija el tejido mediante proteínas de entrecruzamiento, lo que puede provocar un cambio conformacional o “enmascaramiento” del epítopo antigénico y provocar una menor o nula reactividad de los anticuerpos. Se utilizan diferentes técnicas de recuperación de antígenos para desenmascarar el epítopo; sin embargo, muchas veces no es posible recuperar el epítopo y obtener una tinción inmunohistoquímica óptima. En estas situaciones se recomienda el uso de fijador de zinc de IHC, que es un fijador más suave que el formol.
- Las secciones incluidas con parafina fijadas con zinc muestran una inmunotinción muy buena con muchos marcadores de leucocitos y representan la morfología del tejido comparable a la fijación con formol.
- El uso de técnicas de recuperación de antígenos en las secciones de parafina fijadas con zinc puede mejorar aún más la reactividad del anticuerpo en algunos casos.
Hay unos pocos antígenos que no se conservan por fijación de zinc. En estas situaciones, el uso de tejido fresco congelado para la tinción inmunohistoquímica es la única alternativa.
Especificaciones
100 °C | |
Temperatura ambiente | |
Fijador de zinc de IHC | |
Tinción inmunohistoquímica | |
Líquido |
Transparente | |
10 X | |
500mL | |
7,2 |
Safety and Handling
- 10X Zinc Fixative (Formalin Free)
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: zinc acetate, zinc chloride