Learn More
Aqualytic™ Medidor de DBO digital de seis posiciones BD 600
Medidor fácil de usar, sin mantenimiento y sin desgaste. El medidor de DBO digital Aqualytic BD 600 ofrece mediciones de DBO precisas, directas, prácticas y respetuosas con el medio ambiente para su uso en ciencia e investigación.
Marca:  Aqualytic™ 2444460
Detalles adicionales : Peso : 5.75000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : II
Código de producto. 15416110
  • 2685.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Includes: Unidad completa con seis cabezales de sensor y unidad de control con baterías, unidad de fuente de alimentación, cable USB, control remoto, unidad de agitación inductiva, 6 x cada uno de los frascos de muestras, juntas de goma y varillas agitadoras magnéticas, matraces de desbordamiento 1 x 157 ml y 1 x 428 ml, frasco de solución de hidróxido de potasio 1 x 50 ml y frasco de solución inhibidora de la nitrificación 1 x 50 ml, y manual de instrucciones
Descripción
Descripción
Medidor fácil de usar, sin mantenimiento y sin desgaste. El medidor de DBO digital Aqualytic BD 600 ofrece mediciones de DBO precisas, directas, prácticas y respetuosas con el medio ambiente para su uso en ciencia e investigación.
  • Pantalla gráfica grande, iluminada y brillante
  • Sensor de presión electrónico manométrico y sin mercurio
  • Representación gráfica de los valores medidos
  • Transferencia de datos mediante USB y tarjeta SD
  • Sin mercurio, respetuoso con el medio ambiente
  • Control remoto
  • Periodo de tiempo seleccionable por el usuario de 1 a 28 días
  • Sistema de agitación inductivo, de 100 a 240 V/50/60 Hz
Especificaciones
  • Intervalos: de 0 a 40, de 0 a 80, de 0 a 200, (mg/l de O2), de 0 a 400, de 0 a 800, de 0 a 2000, de 0 a 4000 mg/l
  • Aplicaciones; DBO 5, DBO 7, OCDE 301 F
  • Periodo de medición: Seleccionable por el usuario, entre 1 y 28 días
  • Almacenamiento automático de resultados: Hasta 672 resultados, dependiendo del periodo de medición
  • Intervalo de almacenamiento: Cada hora (1 día), cada 2 horas (2 días), todos los días (de 3 a 28 días)
Aplicaciones
Aguas residuales, determinación de la actividad biológica, plantas de tratamiento de aguas residuales, laboratorios analíticos, científicos y de investigación
Especificaciones
Especificaciones
BOD
Unidad completa con seis cabezales de sensor y unidad de control con baterías, unidad de fuente de alimentación, cable USB, control remoto, unidad de agitación inductiva, 6 x cada uno de los frascos de muestras, juntas de goma y varillas agitadoras magnéticas, matraces de desbordamiento 1 x 157 ml y 1 x 428 ml, frasco de solución de hidróxido de potasio 1 x 50 ml y frasco de solución inhibidora de la nitrificación 1 x 50 ml, y manual de instrucciones
de 0 a 40, de 0 a 80, de 0 a 200, (mg/l de O2), de 0 a 400, de 0 a 800, de 0 a 2000, de 0 a 4000 mg/l
Aguas residuales, determinación de la actividad biológica, plantas de tratamiento de aguas residuales, laboratorios analíticos, científicos y de investigación
6
Medidor de DBO digital
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.