Learn More
Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
33.05€ - 33.70€
Especificaciones
Coating Material | Sin revestimiento |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | No |
Hand | Ambidiestro |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12940975
|
Berkshire™
BGL3.20R |
Estándar |
33.05€
10 pares |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12950975
|
Berkshire™
BGL3.20L |
Grande |
33.70€
10 pares |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
- Full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities
- Can be worn alone as inspection gloves to prevent fingerprints on critical surfaces
- 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
- Ambidextrous design can be used on either hand
- Gloves can be repeatedly laundered for reuse
- Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Especificaciones
Sin revestimiento | |
No | |
Poliéster | |
Laboratorios y entornos de fabricación | |
BGL3 |
Blanco | |
Ambidiestro | |
Completo | |
Tejido |