Learn More
Berkshire™ Papel de sala limpia BCR™, encuadernación con cable con 36 orificios perforados
Nuestro papel Bond BCR™ se fabrica con la celulosa de calidad más pura y es una excelente opción para su uso en fotocopiadoras e impresoras láser
Marca: Berkshire™ B85WH36HP25010
293.99 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.50000kg
Descripción
Especificaciones
ISO de clase 3 a 7, clase de sala limpia de 1 a 10 000, grado B/C/D de la UE | |
Papel de sala limpia | |
850 g |
Encuadernación con cable, 36 orificios perforados | |
A4 |