Learn More
Memmert™ Baños de agua de serie básica
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
Marca: Memmert™ WNB14
Detalles adicionales : Peso : 15.75000kg
Descripción
- Controlador de temperatura de PID por microprocesador
- Indicador digital
- Protección contra el exceso de temperatura
- Temporizador digital integrado
Especificaciones
Microprocesador PID | |
CE, VDE, GS | |
Para laboratorios de investigación, alimentos y bebidas, control de temperatura | |
WNB 14 | |
±0.1°C | |
350 mm | |
290 mm | |
140 mm | |
19 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
14 L | |
Digital LED | |
Acero inoxidable | |
95°C | |
578 mm | |
436 mm | |
238 mm | |
350 mm | |
15 kg | |
1,8 kW |