Learn More
IKA™ Balancín 3D básico
Un agitador con movimiento de volteo tridimensional y velocidad fija para tareas de mezcla uniformes y homogéneas en matraces, matraces de cultivo, placas Petri y tubos.
Marca: IKA™ 0004000000
998.06 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Ideal para el cultivo de cultivos celulares, extracciones DE DANN, distribución de células y tinción y destaining de células
- Incluso con fluctuaciones de carga y tensión, la velocidad de agitación permanece constante
- Un ángulo fijo garantiza resultados reproducibles de la prueba
- Diferentes archivos adjuntos permiten su uso en una variedad de aplicaciones
- Se puede usar con temperaturas de 4 °C a 50 °C en incubadoras
- Incluye alfombrilla de goma antideslizante
- Teclado táctil fácil de usar
- Aptos para funcionamiento continuo
- Diámetro de agitación de 8° (ángulo)
- Intervalo de velocidad de 30 rpm (fijo)
Especificaciones
8° | |
30 rpm | |
De 4 °C a 50 °C | |
1000 mA | |
50/60 Hz | |
165 mm | |
280 mm | |
80 % |
2 kg | |
100/240 V | |
24 W | |
DIN EN 60529 | |
330 mm | |
165 mm | |
BALANCÍN 3D básico |