Learn More
Thermo Scientific™ Lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de punto de uso Barnstead™, Genpure
Mantenga la función UV mediante lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de Thermo Scientific™ Barnstead™.
146.00€ - 378.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11357111
|
Thermo Scientific™
09.1002 |
MicroPure, Smart2Pure (solo UV y UV/UVF) |
370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367171
|
Thermo Scientific™
22.0095 |
LabTower RO |
302.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11317161
|
Thermo Scientific™
09.5002 |
LabTower RO, LabTower TII, Pacific (solo 30 l, 60 l y 100 l), Smart2Pure (solo 12) |
199.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11357151
|
Thermo Scientific™
09.4002 |
Pacific TII; LabTower TII |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16476390
|
Thermo Scientific™
50139226 |
Pacific TII; LabTower TII |
284.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367131
|
Thermo Scientific™
09.2002 |
GenPure (solo UV, UV/UF, UV-TOC y UF/UV-TOC), LabTower EDI |
378.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mantenga la función UV mediante las lámparas UV de repuesto para sistemas de purificación de agua de Thermo Scientific™ Barnstead™, diseñadas para emplearse en sistemas de purificación de agua de puntos de uso.
Ideales para su uso con los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:09.1002:
- MicroPure™ (UV and UV/UVF systems only)
- Smart2Pure™ (UV and UV/UVF systems only)
09.2002:
- GenPure™ (UV, UV/UF, UV-TOC and UF/UV-TOC systems only)
- GenPure™ Pro (UV, UV/UF, UV-TOC and UF/UV-TOC systems only)
- GenPure™ xCAD (UV, UV/UF, UV-TOC and UF/UV-TOC systems only)
- LabTower™ EDI
09.4002:
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09.5002:
For storage reservoirs (230V only) used with the following Barnstead water purification systems:
- LabTower RO
- LabTower TII
- Pacific TII (30 L, 60 L, 100 L only)
- Smart2Pure (12 only)
Especificaciones
Lámpara UV |