Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO
Convierta el agua del grifo en agua de ósmosis inversa con el almacenamiento de 100 l integrado en el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO.
8393.08€ - 14200.00€
Especificaciones
Contenido bacteriano | 99% |
---|---|
Monitorización del agua de suministro | Yes |
Fuente del agua de suministro | Tap |
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
Tipo | Reverse Osmosis Water Purification System |
Código de producto | Marca | Descripción | Rendimiento de filtrado | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Rendimiento de filtrado | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11386991
|
Thermo Scientific™
50132390 |
LabTower RO 20L/hr. | 20 L/hr. at 10°C | 100/240 V 50/60 Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11396991
|
Thermo Scientific™
50132391 |
LabTower RO 40 l/h | 40 l/h a 10 °C | 100/240 V/50/60 Hz |
14200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13204909
|
Thermo Scientific™
50132392 |
LabTower RO 60L/hr. | 60 L/hr. at 10°C | 90/240 V 50/60 Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Convierta el agua del grifo en agua de ósmosis inversa (OI) con el almacenamiento de 100 l integrado en el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO, que permite al usuario leer fácilmente los parámetros con un controlador ultramoderno. Montado sobre ruedas, este sistema compacto es perfecto para el suministro de agua pura para cualquier laboratorio. El sistema es muy adecuado como fuente de agua de suministro para lavaplatos, autoclaves y usos generales de laboratorio. Hay dos opciones de sistema disponibles con caudales de filtrado de 20, 49 o 60 l/h. La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
Tecnología avanzada en un diseño portátil:
- Un control ultramoderno por microprocesador proporciona parámetros del sistema fáciles de leer.
- El depósito de 100 l de alta pureza integrado y fácil de drenar dispone de un transformador de presión de bajo ruido de serie.
- Montado sobre ruedas, el sistema compacto LabTower RO es perfecto para el suministro de agua pura para cualquier laboratorio.
- El sistema es idóneo para su uso como fuente de agua de suministro para lavaplatos, autoclaves y usos generales de laboratorio.
- Un sistema de pretratamiento incorporado, que consiste en un estabilizador de dureza para proteger el módulo de ósmosis inversa de la formación de sales y un cartucho de carbono activo/combinado de 5 μm, protege al sistema de partículas y cloro libre, lo que asegura una larga vida útil de las etapas de purificación más avanzadas.
Diseño compacto y portátil:
- Hay tres opciones de sistema disponibles con caudales de filtrado de 20, 40 o 60 l/h.
- El diseño independiente con tanque integrado de 100 l no ocupa espacio en el laboratorio. Además, las ruedas permiten una reubicación sencilla.
- Los sistemas se pueden actualizar posteriormente para adaptarse a demandas de capacidad de agua más altas.
Depósito de 100 l integrado
- El sistema almacena 100 l de agua de OI en un depósito de alta pureza de polietileno (PE) opaco.
- El volumen ajustable del depósito se puede programar para momentos de baja demanda de dispensación desde el depósito a autoclaves, lavaplatos, sistema de agua ultrapura, etc.
Pantalla clara fácil de utilizar:
- La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
- El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de «producción», «en espera», «limpieza» o «desinfección».
- El nivel de llenado del depósito se muestra como porcentaje.
- Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes.
Documentación que cumple con GLP:
- LabTower RO ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de GLP.
- Los datos registrados y trazables se pueden imprimir a través de la interfaz RS-232 y de la impresora accesoria.
- La medición precisa y de alta cualificación de la conductividad se garantiza gracias a la constante de celda de 0,16 cm-1.
Especificaciones
99% | |
Tap | |
Reverse Osmosis Water Purification System | |
1 to 6 Bar | |
<1 μM/mL | |
98% | |
450 mm | |
580 mm | |
50/60 Hz |
Yes | |
No | |
3/4 in. NPT | |
2 to 6 bar | |
0.25 kW | |
2°C to 35°C | |
1500 mm | |
50 kg |