Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con calidad uniforme para sus aplicaciones más exigentes y sensibles con el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™.
Marca: Thermo Scientific™ 50131211
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con calidad uniforme para sus aplicaciones más exigentes y sensibles con el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™. Este sistema ofrece un control excepcional, una gran precisión y una medición de conductividad conforme a USP con compensación de temperatura que puede activarse o desactivarse. Todos los sistemas GenPure™ superan las normas internacionales ASTM de tipo I, ISO 3696 de grado 1, ASTM D1193 y CLSI-CLRW.
Monitorización del agua de suministro integrada:
- Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro.
- Si se excede el valor límite se muestra inmediatamente, lo que maximiza la duración del cartucho.
Medición en línea del carbono orgánico total (COT) con monitorización de intensidad UV:
- La monitorización del COT en tiempo real permite una medición continua de las sustancias orgánicas presentes en el agua.
- La monitorización continua de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos del COT provocados por una disminución de la intensidad UV.
- Un mensaje de fallo alerta al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV ya no es suficiente para obtener mediciones precisas del COT.
- El sistema ofrece fotooxidación UV 185/254 nm.
- El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
Listo para su uso:
- Interruptor de presión del agua de suministro, soporte de pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro esterilizado, todo incluido en un único número de referencia.
Medición de la conductividad/resistividad
- Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm-1.
- Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.
Sustitución de cartuchos de conexión rápida
- La capacidad de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos, incluso a mitad de operación.
Documentación que cumple con BPL
- El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
- Interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable para la transferencia segura de medidas, errores, fecha y hora a un PC o impresora de registros.
- El control por microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
- La medición de conductividad que cumple con la farmacopea estadounidense (USP) y dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.
Paneles de control inclinables para una fácil visualización
- El controlador con diseño ergonómico se inclina para facilitar la lectura y la pulsación de teclas.
- Pantalla alfanumérica iluminada de cuatro líneas
Specifications
0,055 µS/cm | |
< 0,01 UFC/ml | |
Sí | |
Hasta 2 l/min | |
18,2 MΩ-cm | |
De 5 a 10 ppmm | |
1-6 bar | |
< 1 | |
De 2 a 35 °C | |
615 mm | |
22 kg | |
De 90 a 240 V |
Sistema de agua ultrapura GenPure | |
R de 1,91 mm (0,75 pulg) | |
Pretratado | |
Type 1 | |
No | |
Water System | |
De 2 a 6 bar | |
0,1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
De 90 a 240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.