Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Sistema de purificación de agua xCAD
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
8745.00€ - 11180.88€
Especificaciones
Conductividad | 0,055 µS/cm |
---|---|
Contenido bacteriano | <1 CFU/ml |
Feedwater Connector | R de 1,91 mm (0,75 pulg) |
Monitorización del agua de suministro | Sí |
Fuente del agua de suministro | Pretratado |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13052953
|
Thermo Scientific™
50131250 |
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136150 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13585360
|
Thermo Scientific™
50131254 |
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136152 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13042953
|
Thermo Scientific™
50131296 |
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136153 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13092953
|
Thermo Scientific™
50131302 |
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136167 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13575270
|
Thermo Scientific™
50131317 |
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136170 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13082953
|
Thermo Scientific™
50131321 |
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136171 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13032953
|
Thermo Scientific™
50131286 |
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136149 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13062953
|
Thermo Scientific™
50131298 |
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136146 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13072953
|
Thermo Scientific™
50131300 |
Descatalogado; la alternativa es el producto 50136165 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13002963
|
Thermo Scientific™
50131323 |
descatalogado ; producto de reemplazo es 50136172 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Thermo Scientific™ Barnstead GenPure xCAD, el control extendido y la unidad del dispensador, se caracterizan por tener un tamaño extremadamente compacto que aumenta el espacio para el codo en la mesa del laboratorio.
El sistema Barnstead GenPure xCAD proporciona agua ultrapura de 18,2 MΩ.cm con calidad uniforme para las aplicaciones más exigentes y sensibles. El dispensador remoto xCAD ofrece flexibilidad y control.
Todos los sistemas GenPure™ cumplen las normas internacionales ASTM Tipo I, ISO 3696 Clase 1, ASTM D1193 y CLSI-CLRW.Control integrado del agua de suministro
- La célula de medición adicional controla la conductividad del agua de suministro Si la calidad del agua de suministro se encuentra por debajo de los valores establecidos, se mostrará inmediatamente un mensaje de error
- Control de COT en tiempo real para mediciones continuas de sustancias orgánicas presentes en el agua El control continuo de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos de COT debidos a una intensidad UV reducida Los mensajes de error alertan al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV deja de ser suficiente para obtener mediciones de COT precisas
- El conjunto UV de alto rendimiento reduce de forma fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos
- Interruptor de presión de agua de suministro, soporte para pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro esterilizado, todos incluidos en un número de pieza
Medición de conductividad/resistividad
- Las células de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de la resistencia de referencia incorporada con constantes de célula a 0,01 cm-1
- Las mediciones de temperatura se realizan a través de un sensor con chip de platino con una precisión de± 0,1°C
- La función de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos incluso durante el funcionamiento
- Dosificación electrónica para un control completamente automático de un volumen de entre 0,01 y 65 l con una precisión de < 0,5 %
- El sistema operativo protegido mediante código y con reloj de tiempo real evita que se realicen cambios no autorizados en los ajustes del sistema Interfaz RS-232 con envío personalizado: intervalo para transferencia segura de datos de todos los datos medidos, errores, fecha y hora a un ordenador PC o impresora de registro El control digital por microprocesador controla y almacena de forma automática los errores de las últimas cuatro semanas La medición de la conductividad conforme a USP con compensación de la temperatura se puede activar y desactivar
Especificaciones
0,055 µS/cm | |
R de 1,91 mm (0,75 pulg) | |
Pretratado | |
Yes | |
Water Purification System | |
De 2 a 6 bar | |
0,1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
De 90 a 240 V |
<1 CFU/ml | |
Sí | |
Hasta 2 l/min | |
18,2 MΩ·cm | |
1-6 bar | |
<1 μm/ml | |
De 2 a 35 °C | |
615 mm | |
De 90 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
50/60 Hz |