Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos RoDi vacíos Barnstead™ Easypure™, juego de tres
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación.
123.00€ - 852.24€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Barnstead™ Easypure™ RoDi
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10156122
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D502132
Kit de inicio
747.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10698333
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D502133
Kit de cartuchos:
409.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10433893
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D7034
Cartuchos vacíos
200.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10235983
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
LMX13
Lámpara ultravioleta de repuesto
248.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10378343
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AY1332X1
Bomba de refuerzo externa Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11767288
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CV742X5A
Tapa de depósito Ventgard Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación. El kit de cartuchos incluye prefiltro, cartucho de lecho mixto ultrapuro y cartucho de alta pureza/bajo COT Easypure. Otros consumibles son el filtro final de 0,2 micrómetros, lámpara ultravioleta, tapón de depósito Thermo Scientific™ Ventgard™, membrana de ósmosis inversa y juego de tres cartuchos vacíos para limpieza.
Personalice su sistema con los accesorios y consumibles que mejor se adapten a su aplicación y purificación de agua.
Especificaciones
Especificaciones
Barnstead™ Easypure™ RoDi