Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros de recambio.
Marca:  Thermo Scientific™ D50230
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11426348
  • 162.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™. Elija el pack de cartuchos apropiado para el agua de suministro y para su sistema.
  • Los sistemas Easypure™ II requieren agua de alimentación pretratada
  • En el gráfico, seleccione los cartuchos adecuados según la aplicación y el tipo de agua de alimentación
Información de órdenes
Los cartuchos y filtros se deben pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
Extracción coloidal/orgánica
Carbono activado
Extracción coloidal/orgánica
Extracción coloidal/orgánica
Desionizado
Resina macrorreticular 2/3
Sistema EasyPure™ II, resina macrorreticular 2/3 y granular 1/3, carbón activado