Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros de recambio.
Marca:  Thermo Scientific™ D50237
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10895960
  • 78.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™. Elija el pack de cartuchos apropiado para el agua de suministro y para su sistema.
D502126:
  • Incluye: Orgánico/coloide; dos filtros de intercambio de iones Thermo Scientific™ Ultrapure™
  • Tipo 1 filtro
D502124:
  • Incluye: Orgánico/coloide, intercambio iónico ultrapuro, eliminación de materia orgánica sin materia orgánica
  • Filtro ultrabajo con cartucho sin materia orgánica
D502127:
  • Incluye: 09-03418 - Intercambio orgánico/iónico, dos 09-05046 - Intercambio iónico ultrapuro
  • Tipo 1 filtro
D502125:
  • Incluye: 09-03418 - Intercambio orgánico/iónico, 09-05046 - Intercambio iónico ultrapuro, 09-03416 - Eliminación de materia orgánica sin materia orgánica
  • Filtro ultrabajo con cartucho sin materia orgánica
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho COOL de lecho mixto, 15,2 cm (6 pulg), ultrapuro
6 in
Easypure
Lecho mixto
Cartucho UltrapureCOOL, lecho mixto
Cartucho UltrapureCOOL, lecho mixto