Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para filtros Barnstead™ B-Pure™ de 0,5
Produzca hasta 2 l/min de agua para uso en laboratorio con el económico soporte para filtros Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5.
Marca: Thermo Scientific™ D5839
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Produzca hasta 2 l/min de agua para uso en laboratorio con el económico soporte para filtros Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5. Utilice estos soportes de filtros con los filtros Barnstead™ B-Pure™ de 0,5 para pretratar el suministro de agua o en un filtro final para garantizar la uniformidad del agua pura.
Características:- Área de superficie grande que asegura una larga duración
- Caudales de hasta 2 l/min
Soporte B-Pure de 0,5:
- Fabricado con material de polipropileno natural que mantiene la pureza
- Los filtros se cambian con gran facilidad gracias al recipiente con cierre rápido de cuarto de vuelta
- Acepta prefiltros y posfiltros de 25,43 cm (10 pulg.)
- Incluye soporte para montaje en pared de serie
Soporte de filtros económico:
- Acepta filtros dobles de extremo abierto de 25,43 cm (10 pulg.)
- Puede instalarse en cualquier tubería de agua
Información para pedidos:
El kit de manómetro opcional se acopla a cualquier sistema B-Pure para el control de la presión del agua de entrada y salida. Elija el kit de manómetro doble (D2780) o el kit de manómetro individual (D0780); de venta por separado.
Requiere:
Filtro. Disponible con tamaños de poro de 0,45 a 15 μm; se pide por separado.
Recomendada para:
- Prefiltración en los sistemas de depuración de agua
- Eliminación de partículas y bacterias
Especificaciones
CE, CSA | |
Cartuchos de tamaño 1/2 B-Pure | |
Portafiltros | |
4°C a 49°C | |
0,5 in |
Soporte B-Pure 1/2 | |
Laboratorio | |
100 psig | |
2/ l/min | |
No |