Learn More
Barium Hydroxide Octahydrate, purum p.a., Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium Hydroxide Octahydrate |
Forma física | Crystallized |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | Ba(OH)2 · 8H2O |
Número UN | 3262 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.46g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% (T) |
Grado | purum p.a. |