Learn More
Invitrogen™ Bandeja de embudo de Bandmate™
La bandeja de embudo Bandmate es una bandeja de repuesto especialmente diseñada para su uso con el procesador de Western Blot automatizado de Bandmate.
Marca: Invitrogen™ BW0040
Detalles adicionales : Peso : 0.22700kg
Descripción
Esta bandeja de embudo es necesaria para canalizar la solución de anticuerpos a los tubos de recuperación de anticuerpos y para dirigir el tampón usado a las bandejas de residuos durante el procesamiento de Western Blot.Spezifikation
Blanco | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
Bandmate™ | |
1 bandeja | |
25,65 cm x 21,59 cm x 6,05 cm | |
8 oz |
Bandeja de embudo de Bandmate | |
Procesador de Western blotting automatizado Invitrogen™ Bandmate™ | |
Bandeja en embudo | |
Ambiente | |
0,227 kg | |
0,227 kg |