Learn More
BICASA Mesa para balanzas (a prueba de vibraciones)
Mesa para balanzas a prueba de vibraciones con encimera HPL y placa de mármol.
Marca: BICASA BT.0900.890
Detalles adicionales : Peso : 110.00000kg
Descripción
- Específicamente diseñada y fabricada para su uso con balanzas e instrumentos analíticos
- Placa central antivibratoria de mármol (blanco Carrara), dimensiones (L x An x grosor): 520 x 350 x 40 mm
- Cuerpo de llenado de aglomerado ignífugo
- Encimera HPL
- Color gris claro (2 decorativos)
- Marco de acero tubular soldado interno separado
- Con patas niveladoras y dispositivos CAU