Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) Disposable Extraction Columns, J.T. Baker™
379.00€ - 2245.00€
Especificaciones
Fase de columna | Gel de sílice |
---|---|
Descripción | Columna de extracción desechable |
Formato | Gránulos |
Tamaño de partículas | 40 μm |
Absorbente | Sílice |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10381511
|
J.T. Baker
7086-03 |
3 mL | 500 mg | Paquete de 50 |
386.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10474911
|
J.T. Baker
7086-06 |
6 mL | 500 mg | Paquete de 30 |
379.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10781272
|
J.T. Baker
7086-07 |
6 mL | 1000 mg | Paquete de 30 |
641.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15547654
|
J.T. Baker
7086-26 |
6 mL | 500 mg | Paquete de 250 |
2245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Gel de sílice | |
Gránulos | |
Sílice | |
Blanco |
Columna de extracción desechable | |
40 μm | |
60 angstroms |