Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns
Define and control critical surface chemistry parameters to ensure performance consistency. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns, are designed with standard geometries to adapt to most popular automated liquid handling systems for extracting non-ionic, non-polar to moderately polar analytes.
Marca: Avantor™ 7020-02
361.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 71889-02-6 Peso : 0.19000kg
Descripción
- Fabricadas en polipropileno ultralimpio
- Ayuda a conseguir recuperaciones cuando se extraen analitos de hidrofobicidad débil
- Química de unión uniforme
- Amplia variedad de formatos
Especificaciones
17,2% | |
Cantidad: 50/paq. | |
Analitos no iónicos y de no polares a moderadamente polares | |
C18, octadecilo | |
Sí |
3 ml | |
200 mg | |
Completo procesador de columna BAKER SPE-12 G (6998-00) o completo procesador de columna BAKER SPE-24 G (7208) | |
Columna para SPE |