Learn More
Thermo Scientific™ Bacitracin Discs
Differentiate Lancefield Group A streptococci from other beta-haemolytic streptococci using these diagnostic discs.
Marca: Thermo Scientific™ DD0002B
156.14 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05300kg
Descripción
Diferencie los estreptococos del grupo A de Lancefield de otros estreptococos beta-hemolíticos mediante discos de bacitracina Thermo Scientific™ Oxoid™.Los discos de bacitracina ayudan a ahorrar cantidades considerables de tiempo, mano de obra y materiales cuando se utilizan como prueba de detección antes de la agrupación serológica.Se ha demostrado que los estreptococos del grupo A son más sensibles a la bacitracina que las tinciones beta-hemolíticas de otros grupos1 , lo que permite utilizar la bacitracina como agente diagnóstico rápido para la identificación provisional de estreptococos del grupo A.
Los estreptococos del grupo A (GAS) de Lancefield están compuestos principalmente de Streptococcus pyogenes; sin embargo, los S. dysgalactiae también pueden ser estreptococos del grupo A. S. pyogenes es una especie beta-hemolítica de bacterias grampositivas que es responsable de muy diversas infecciones invasivas y no invasivas. S. pyogenes es la causa bacteriana más común de la faringitis aguda, que representa entre un 15-30 % de los casos en niños y un 5-10 % de los casos en adultos.2
Utilice discos de bacitracina como una técnica de evaluación sencilla y práctica para la microbiología clínica de rutina.
- Diferenciación rápida de estreptococos del grupo A de Lancefield de otros estreptococos betahemolíticos.
- Ahorra tiempo, mano de obra y materiales cuando se utiliza como prueba de detección antes de la agrupación serológica.
- Sencillo y listo para su uso.
Maxted1 demostró que el grupo de estreptococos A era más sensible a la bacitracina que a las cepas betahemolíticas de otros grupos, y que por lo tanto, la bacitracina podría usarse como agente de diagnóstico rápido para el grupo Astreptococci. Detectamos que solo el 1,7 % de las 2386 cepas sensibles a la bacitracina resultaron no ser del grupo A, y solo el 2,5 % de las 851 cepas resistentes eran del grupo A. Levinson y Fran3, que emplearon discos de papel impregnados para el mismo propósito, observaron que el 93,2 % de los 866 estreptococos betahemolíticos sensibles pertenecían al grupo A. Streamer et al.4 compararon las técnicas de disco de bacitracina, anticuerpo fluorescente y precipitina de Lancefield para la identificación de los estreptococos del grupo A. Se consideró que la técnica del disco de bacitracina era la más simple y práctica para el laboratorio clínico de rutina.
El uso de pruebas de sensibilidad a la bacitracina no se limita a la diferenciación de estreptococos betahemolíticos. Guthof5 averiguó que la sensibilidad a la optoquina, bacitracina y furacina era una prueba útil para distinguir Aerococcus viridans y Streptococcus milleri de estreptococos de los enterococos mitis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
De -20 °C a +8 °C | |
Estreptococos del grupo A de Lancefield | |
Disco de bacitracina | |
50 discos/cartucho |
Discos de bacitracina | |
Disk, Cartucho | |
1 carro/paquete. |