Learn More
Bacitracina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bacitracina inhibe la síntesis de la pared celular en bacterias grampositivas. Es un antibiótico polipeptídico que se utiliza en pomadas para prevenir infecciones bacterianas. La sal de cinc de bacitracina se asocia con otros antibióticos tópicos como la polimixina B y la neomicina que se utilizan para el tratamiento de infecciones cutáneas localizadas y para prevenir infecciones de heridas. Streptococcus pyogenes es sensible a este antibiótico, lo que ayuda a distinguirlo de otros estreptococos beta-hemolíticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener en un lugar seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La bacitracina inhibe la síntesis de la pared celular en bacterias grampositivas. Es un antibiótico polipeptídico que se utiliza en pomadas para prevenir infecciones bacterianas. La sal de cinc de bacitracina se asocia con otros antibióticos tópicos como la polimixina B y la neomicina que se utilizan para el tratamiento de infecciones cutáneas localizadas y para prevenir infecciones de heridas. Streptococcus pyogenes es sensible a este antibiótico, lo que ayuda a distinguirlo de otros estreptococos beta-hemolíticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener en un lugar seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bacitracin |
Tipo | Bacitracin |
Forma física | Polvo |
Punto de fusión | 222°C |
Índice Merck | 14,934 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1421.6 |
Color | Blanco |
Cantidad | 25 g |