Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Thermal Transfer Labels
Printable, self-laminating vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
295.00€ - 855.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL Recognized |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Acabado | Matte |
Material | Self-laminating Vinyl |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11579903
|
Brady™
622025 |
White, Transparent | 38.1 mm | 41.3 mm | 38.1 mm |
295.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11524314
|
Brady™
800538 |
Yellow | 20 mm | 26 mm | 20 mm |
855.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
Especificaciones
UL Recognized | |
Matte | |
Non-sterile | |
1 | |
-70°C to +70°C |
Permanent Acrylic | |
Self-laminating Vinyl | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling | |
Square | |
0.102 mm |