Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ (50X), sin antioxidantes
Suplemento B-27™ (50X), sin antioxidantes
Marca:  Gibco™ 10889038
103.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Código de producto. 11550366
  • 155.00€ / 10 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Una variación del suplemento de cultivo celular neuronal más citado, el suplemento B-27 sin antioxidantes (AO), es una versión personalizada del suplemento B-27 original sin cinco antioxidantes (vitamina E, acetato de vitamina E, superóxido dismutasa, catalasa, y glutatión).  El suplemento B-27 sin AO es un suplemento sin suero diseñado para estudios del papel de los radicales libres en el envejecimiento, la toxicidad, la apoptosis y las enfermedades neurológicas crónicas.  El suplemento B-27 sin AO se suministra como un líquido 50X y se ha diseñado para usar con medios Neurobasal o Neurobasal-A para realizar cultivos celulares de neuronas sin la necesidad de una capa subyacente de astrocitos.
El suplemento B-27 es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de células neuronales. Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del suplemento B-27 y medios Neurobasal
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Sin suero
Cultivo de células de mamífero
Suplemento de cultivo celular
Estériles
B-27™
Sin suero
Células neuronales
50 X
Mediciones
Sin suero
entre 6 y 8
Hielo seco
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma