Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsa de esterilización reforzada de 0,15 x 100 m
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
Marca: Synergy Healthcare™ RG30060100
Detalles adicionales : Peso : 4.03200kg
Descripción
- Protege su contenido del deterioro, daño y contaminación
- Cumple con la norma EN ISO 11607 para 1 y EN 868-4
Especificaciones
Carrete con refuerzo | |
EN868-5 e ISO11607-1 | |
4/caja | |
100 m x 300 mm x 60 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
100 m x 300 mm | |
100 m |