Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsa de polipropileno/poliéster
Envasado de barrera estéril desprendible, termosellable y preformado de alta calidad. Las bolsas planas Synergy Healthcare™ Azo™ son adecuadas para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, equipos de laboratorio o conjuntos de tamaño pequeño a mediano con vapor u óxido de etileno.
Marca: Synergy Healthcare™ PF100250
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
- New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
- Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Especificaciones
Cool dry place | |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 | |
Transparente | |
Adecuado para esterilización por óxido de etileno y vapor | |
Non-sterile | |
2400 | |
6.30 kN/m | |
250 mm |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Poliéster/polipropileno | |
135 μm | |
170°C to 210°C | |
250 x 100mm |