Learn More
Azlon™ Screw caps for Wide Mouth Vented Wash Bottles
22.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Descripción
- Disponibles en seis colores
- Tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Naranja |
Cantidad | 5/paq. |