Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho translúcidos de polipropileno Azlon™
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia. Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
19.90€ - 964.96€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Material | Polipropileno |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10175184
|
Azlon™
BWP0030PN |
30 ml | 70 mm | 10/paq. |
19.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10136494
|
Azlon™
BWP0060PN |
60 ml | 82 mm | 10/paq. |
22.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15367017
|
Azlon™
BLP0150BULK |
150 ml | 116 mm | 330/paq. |
520.00€
paquete de 330 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15377017
|
Azlon™
BWP0250BULK |
250 ml | 140 mm | 200/paq. |
560.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10287764
|
Azlon™
BWP0250P |
250 ml | 140 mm | 10/paq. |
56.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16439013
|
Azlon™
BWP0500BULK |
500 ml | 161 mm | 110/paq. |
355.00€
paquete de 110 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10635325
|
Azlon™
BWP0500P |
500 ml | 161 mm | 10/paquete |
74.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16449013
|
Azlon™
BWP1000BULK |
1000 ml | 205 mm | 60/paq. |
334.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10034604
|
Azlon™
BWP1000P |
1000 ml | 207mm | 5/paquete |
68.35€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15307027
|
Azlon™
BWP2000BULK |
2000 ml | 242 mm | 30/paq. |
336.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10799145
|
Azlon™
BWP2000P |
2000 ml | 242 mm | 5/Paq. |
93.45€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15397017
|
Azlon™
BWP1000BULK |
1000 ml | 205 mm | 60/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15347017
|
Azlon™
BLP0125BULK |
125 mL | 104 mm | 350/Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15708017
|
Azlon™
BWP0030P |
30 mL | 70 mm | 1200/Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15387017
|
Azlon™
BWP0500BULK |
500 ml | 161 mm | 110/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15767977
|
Azlon™
BLP0100P |
100 mL | 89 mm | 420/Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia.Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
- Frascos de polipropileno translúcidos con tapones de rosca de polipropileno
- Ideales para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo
- Certificado de lote disponible para descargar en línea
- Los embalajes a granel contienen un número idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |
Tapón de rosca | |
Sí |