Learn More
Embudos de polipropileno ligero Azlon™
Fabricados con polipropileno ligero. Los embudos de polipropileno ligero Azlon™ incluyen estrías que evitan las bolsas de aire y permiten la filtración rápida. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Marca:  Azlon FWC062
58.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21244kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12501456
  • 61.35€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
  • Embudos de polipropileno ligeros con nervaduras que evitan los bloqueos de aire, lo que permite una filtración rápida
  • Esterilización en autoclave a 121°C
  • Hecho de plástico de grado alimentario
Especificaciones
Especificaciones
13mm
Polipropileno
149 mm